Merck
MAT113929775
Matrix Scientific
2-Methoxyethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxyethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16N2O4/c1-14-4-5-15-8(12)6-7-9(13)11-3-2-10-7/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
InChI Key
UQHWDKLFNYFSLN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023927.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023927.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)