Merck
MAT113928326
Matrix Scientific
3-Ethoxypropanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-ethoxypropanohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2/c1-2-9-4-3-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
NMNHXPQJISZDMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024026.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024026.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)