Merck
MAT113928215
Matrix Scientific
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.33
MDL番号:
Iupac Name
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c18-20-17(21)16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,19H,18H2,(H,20,21)
InChI Key
WBWDOOBDYREQEJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023831.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023831.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)