Merck
MAT113926991
Matrix Scientific
2-[(Benzylamino)carbonyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
Iupac Name
2-[(benzylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(16-10-11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19/h1-9H,10H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
KZRGQINXYBJMNB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024130.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024130.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)