Merck
MAT113926955
Matrix Scientific
5-Bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.18
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-2-3-4-5-8-17-12-7-6-10(14)9-11(12)13(15)16/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
QHRNNKWZVDZLRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024102.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024102.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)