Merck
MAT113926938
Matrix Scientific
4-[(4-Benzhydryl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
407.54
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-benzhydryl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C23H25N3O2S/c24-21-11-13-22(14-12-21)29(27,28)26-17-15-25(16-18-26)23(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-14,23H,15-18,24H2
InChI Key
UTMXYPSVCJDFAC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023920.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023920.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)