Merck
MAT113926880
Matrix Scientific
2-(2-Chloroanilino)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chloroanilino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(13)12-10/h1-4,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI Key
TYYIIDNUIOPYMX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023959.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023959.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)