Merck
MAT113926718
Matrix Scientific
5-Amino-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.74
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H17ClN2O/c14-12-7-6-9(15)8-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,15H2,(H,16,17)
InChI Key
WYQDSKAXZHUYQW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024291.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024291.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)