Merck
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
InChI Key
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)