Merck
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.14
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
InChI Key
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)