Merck
MAT100860282
Matrix Scientific
2-Azepan-1-yl-2-furan-2-yl-ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.3
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-azepanyl)-2-(2-furyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c13-10-11(12-6-5-9-15-12)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9,11H,1-4,7-8,10,13H2
InChI Key
LKCYAUMUKKLMBY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021350.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021350.html