Merck
MAT100860077
Matrix Scientific
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.12
MDL番号:
mp
70-71
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H5F4N3/c7-4-2(6(8,9)10)1-3(11)13-5(4)12/h1H,(H4,11,12,13)
InChI Key
PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021139.html
Melting Point
70-71
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021139.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)