Merck
MAT091970542
Matrix Scientific
5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.69
MDL番号:
mp
173-175
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3S/c1-5-3-7(13-2)8(4-6(5)9)14(10,11)12/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
VQHIRMCXZNAVRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021122.html
Melting Point
173-175
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021122.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)