Merck
MAT091970537
Matrix Scientific
3-[(Tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.75
MDL番号:
Iupac Name
3-[(tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-3-10(7-12-5-1)8-13-9-11-4-2-6-14-11;/h10-12H,1-9H2;1H
InChI Key
YTVWDOWKGSCDLO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/015014.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/015014.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)