Merck
MAT091970531
Matrix Scientific
4-[(4-Methylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-13(5-3-11)15-10-12-6-8-14-9-7-12;/h2-5,12,14H,6-10H2,1H3;1H
InChI Key
MAXMQLROVIOKML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013891.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013891.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)