Merck
MAT089758065
Matrix Scientific
2,5-Dimethoxybenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.25
MDL番号:
mp
150-152
Iupac Name
2,5-dimethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
MMHMYFWOECSGDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020956.html
Melting Point
150-152
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020956.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)