Merck
MAT089757521
Matrix Scientific
4-[2-(2-Methoxy-phenoxy)-ethoxy]-phenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.3
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(2-methoxyphenoxy)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-17-14-4-2-3-5-15(14)19-11-10-18-13-8-6-12(16)7-9-13/h2-9H,10-11,16H2,1H3
InChI Key
XHAJWEMCIKBOIB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020377.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020377.html