Merck
MAT089757090
Matrix Scientific
2-Ethyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-3-10-13-9(2)8-11(14-10)15-6-4-12-5-7-15/h8,12H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
JWSBILVBQJUNHF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019906.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019906.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)