Merck
MAT089756784
Matrix Scientific
Cyclopentanecarboxylic acid piperidin-4-ylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(9-3-1-2-4-9)13-10-5-7-12-8-6-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
InChI Key
WCCWHEDYTQBSPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019600.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019600.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)