Merck
MAT089756721
Matrix Scientific
5-Dimethylsulfamoyl-2-fluoro-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.25
MDL番号:
Iupac Name
5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
SPLPERBFJNXJRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019536.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019536.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)