Merck
MAT089756421
Matrix Scientific
5-Methyl-3-m-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-3-(3-methylphenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-10(12(14)15)8(2)16-13-11/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
KLTCERZNJJUIMB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019247.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019247.html