Merck
MAT089756384
Matrix Scientific
1-Ethyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-5-indolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-2-12-6-5-10-7-9(8-13)3-4-11(10)12/h3-4,7-8H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
TUZLCZBYRRVJER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019208.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019208.html