Merck
MAT089756337
Matrix Scientific
6-Acetyl-7-methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.2
MDL番号:
Iupac Name
6-acetyl-7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9N3O3/c1-5-7(6(2)14)4-11-9-3-8(10(15)16)12-13(5)9/h3-4H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
AVCUBXPOFYAMTN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019161.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019161.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)