Merck
MAT062354765
Matrix Scientific
[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]-(pyridin-4-ylmethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥42,500
ベンダーカタログ番号: 016439-500MG
¥42,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥42,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 016439-500MG
¥42,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-methyl-4-piperidinyl)-N-(4-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-16-8-4-13(5-9-16)11-15-10-12-2-6-14-7-3-12/h2-3,6-7,13,15H,4-5,8-11H2,1H3
InChI Key
SANIFFZOCWUKQF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016439.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016439.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)