Merck
MAT062354705
Matrix Scientific
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.31
MDL番号:
mp
113-116(dec)
Iupac Name
4-[3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N4/c1-2-6-16-14(5-1)13(7-9-19-16)15-11-20-21-17(15)12-4-3-8-18-10-12/h1-11H,(H,20,21)
InChI Key
AOCUYJNCUIRZRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016115.html
Melting Point
113-116(dec)
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016115.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)