Merck
MAT062354628
Matrix Scientific
2-Piperidin-1-ylmethyl-furan-3-carboxylic acidhydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.71
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-piperidinylmethyl)-3-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c13-11(14)9-4-7-15-10(9)8-12-5-2-1-3-6-12;/h4,7H,1-3,5-6,8H2,(H,13,14);1H
InChI Key
GUNHHVPRFINSEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010571.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010571.html