Merck
MAT062354612
Matrix Scientific
[(5-Methoxy-1H-indol-2-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
(5-methoxy-1H-indol-2-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-13-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-11)12-10/h2-5,12H,6,11H2,1H3
InChI Key
UGMMLOHVKZGOJU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016178.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016178.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)