Merck
MAT062354515
Matrix Scientific
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylicacid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.69
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c14-9(15)8-2-6-13(7-3-8)10-11-4-1-5-12-10;/h1,4-5,8H,2-3,6-7H2,(H,14,15);1H
InChI Key
IKWVJSXLFYYOJT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016495.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016495.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)