Merck
MAT062354458
Matrix Scientific
1-Piperazin-1-yl-3-m-tolyloxypropan-2-oldihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methylphenoxy)-3-(1-piperazinyl)-2-propanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O2.2ClH/c1-12-3-2-4-14(9-12)18-11-13(17)10-16-7-5-15-6-8-16;;/h2-4,9,13,15,17H,5-8,10-11H2,1H3;2*1H
InChI Key
PAADAKHBVDPYDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007738.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007738.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)