Merck
MAT062354334
Matrix Scientific
N-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.29
MDL番号:
Iupac Name
N-[(1-methyl-4-piperidinyl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2.2ClH/c1-17-11-8-15(9-12-17)13-16-10-7-14-5-3-2-4-6-14;;/h2-6,15-16H,7-13H2,1H3;2*1H
InChI Key
ILGXYIUXABZXGM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016445.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016445.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)