Merck
MAT062354183
Matrix Scientific
7-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-9(7-13)6-8-4-3-5-10(14-2)11(8)12/h3-7H,1-2H3
InChI Key
MTKITSNNLHSBSM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016219.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016219.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)