Merck
MAT047031426
Matrix Scientific
5-(2-Fluoro-benzylsulfanyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.31
MDL番号:
mp
145-146
Iupac Name
5-[(2-fluorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H8FN3S2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-14-9-13-12-8(11)15-9/h1-4H,5H2,(H2,11,12)
InChI Key
IDUVACIKPBPMOZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012335.html
Melting Point
145-146
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012335.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)