Merck
MAT047030204
Matrix Scientific
3-Cyano-2,6-dihydroxy-5-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.1
MDL番号:
mp
235-245
Iupac Name
5-fluoro-2,6-dihydroxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2/c7-4-1-3(2-8)5(10)9-6(4)11/h1H,(H2,9,10,11)
InChI Key
JWNUZZLUDDUXPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011223.html
Melting Point
235-245
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011223.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)