Merck
MAT047029956
Matrix Scientific
N,N-Dimethyl-N'-pyridin-4-ylmethyl-ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.27
MDL番号:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~2~-(4-pyridinylmethyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-13(2)8-7-12-9-10-3-5-11-6-4-10/h3-6,12H,7-9H2,1-2H3
InChI Key
QQSDZNWIOXPTLT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010987.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010987.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)