Merck
MAT047029840
Matrix Scientific
2-(3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carbonyl)-cyclohexanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.36
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c19-16(13-8-2-3-9-14(13)17(20)21)18-11-5-7-12-6-1-4-10-15(12)18/h1,4,6,10,13-14H,2-3,5,7-9,11H2,(H,20,21)
InChI Key
HZTXZXRKICEPTA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010883.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010883.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)