Merck
MAT047029266
Matrix Scientific
2-Methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-pyrrolo-[3,4-d]pyridazin-6-yl)-phenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.37
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C17H20N4/c1-9-6-7-14(8-15(9)18)21-12(4)16-10(2)19-20-11(3)17(16)13(21)5/h6-8H,18H2,1-5H3
InChI Key
OBKZEVMWVGYNFV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010409.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010409.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)