Merck
MAT047028693
Matrix Scientific
3-(8-Methyl-1,2,3a,4,5,6-hexahydro-pyrazino-[3,2,1-jk]carbazol-3-yl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.38
MDL番号:
Iupac Name
3-(8-methyl-1,2,3a,4,5,6-hexahydro-3H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C18H22N2O2/c1-12-5-6-15-14(11-12)13-3-2-4-16-18(13)20(15)10-9-19(16)8-7-17(21)22/h5-6,11,16H,2-4,7-10H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
PLWCFMWYVHEBMD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009892.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009892.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)