Merck
MAT047028124
Matrix Scientific
3,5-Bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.75
MDL番号:
mp
186-189
Iupac Name
3,5-bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S2/c1-16(12,13)7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)17(2,14)15/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HVFOLOQLYMETFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009386.html
Melting Point
186-189
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009386.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)