Merck
MAT047027651
Matrix Scientific
N-Methyl bromofluoroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.98
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-2-fluoro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H5BrFNO/c1-6-3(7)2(4)5/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
MINFGRMBJUDPPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009024.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009024.html