Merck
MAT047027256
Matrix Scientific
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.96
MDL番号:
bp
103
Iupac Name
3,3-dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Inchi Code
1S/C3HCl2F3O.H2O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8;/h2H;1H2
InChI Key
MLEKWOQVHQYTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Boiling point
103
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008910.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)