Merck
MAT047026616
Matrix Scientific
4-Cyclohexylamino-butan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.28
MDL番号:
bp
153/9 Torr
mp
45
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H21NO/c12-9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-12H,1-9H2
InChI Key
FLSWTQFQYDKATC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008308.html
Boiling point
153/9 Torr
Melting Point
45
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008308.html