Merck
MAT047026023
Matrix Scientific
3-Pyridin-3-yl-3,4-dihydro-2H-benzo[f]quinolin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.32
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-pyridinyl)-3,4-dihydrobenzo[f]quinolin-1(2H)-one
Inchi Code
1S/C18H14N2O/c21-17-10-16(13-5-3-9-19-11-13)20-15-8-7-12-4-1-2-6-14(12)18(15)17/h1-9,11,16,20H,10H2
InChI Key
YLRGNLPUITYATC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007811.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007811.html