Merck
MAT047026006
Matrix Scientific
2-(2-Carboxyethyl)thio-4,6-dimethylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-6-5-7(2)11-9(10-6)14-4-3-8(12)13/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
MULFLAMWNBZYLU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007796.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007796.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)