Merck
MAT047025981
Matrix Scientific
3-[2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-ylsulfanyl)acetylamino]-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.29
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N4O3S/c16-9(5-19-11-12-6-13-15-11)14-8-3-1-2-7(4-8)10(17)18/h1-4,6H,5H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,12,13,15)
InChI Key
LTTDKECTAGLZSO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007774.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007774.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)