Merck
MAT047025970
Matrix Scientific
1-(2-Phenylethyl)piperazine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-phenylethyl)-2,6-piperazinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c15-11-8-13-9-12(16)14(11)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,13H,6-9H2
InChI Key
XBHWPKXZICRGPT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007764.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007764.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)