Merck
MAT047025703
Matrix Scientific
2,5-Difluorobenzhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
WNRRZAITMSBJFW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007016.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007016.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)