Merck
MAT047025519
Matrix Scientific
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.31
MDL番号:
mp
141-143
Iupac Name
2-(4-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)14-7-5-12(6-8-14)17(23)11-13-9-10-22-16-4-2-1-3-15(13)16/h1-10,17,23H,11H2
InChI Key
CKXRKWAKMIHZSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007296.html
Melting Point
141-143
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007296.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)