Merck
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
bp
110/8 Torr
密度
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
密度
0.8826/24
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)