Merck
MAT047025250
Matrix Scientific
2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.94
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-2-[chloro(difluoro)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
Inchi Code
1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
InChI Key
TZZWXBLENLGFDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007257.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007257.html