Merck
MAT047025246
Matrix Scientific
2-(N-Methyl-N-butylamino)ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
bp
150
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-3-4-6-9(2)7-5-8/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
BCHCXIHUKWIMHC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007227.html
Boiling point
150
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007227.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)